4-(4-Chlorophenyl)-2-(4-isopropylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR15322-1G
APOSOR15322-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR15322-1G
4-(4-Chlorophenyl)-2-(4-isopropylphenyl)-4-oxobutanoic acid
4-(4-Chlorophenyl)-2-(4-isopropylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₉H₁₉ClO₃
Melting Pt: 154…157 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664417
CAS-Nummer: 344281-36-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge