1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15329-250MG
APOSOR15329-250MGEA 50.9 EUR InStock
APOSOR15329-250MG
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine
Formel: C₉H₁₃ClN₂S
Siedepunkt: 102 °C/0,08mmHg
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01443899
CAS-Nummer: 339104-71-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge