Ethyl 1-(5-nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR15409-1G
APOSOR15409-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR15409-1G
Ethyl 1-(5-nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(5-nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₇N₃O₄
Melting Pt: 67…70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01308911
CAS-Nummer: 300804-00-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge