Methyl-2-amino-3-methylbenzoat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15415-1G
APOSOR15415-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15415-1G
Methyl-2-amino-3-methylbenzoat 96%
Methyl-2-amino-3-methylbenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200918
CAS-Nummer: 22223-49-0
EINECS: 244-847-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge