Methyl-1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15417-1G
APOSOR15417-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR15417-1G
Methyl-1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Methyl-1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₁N₅O₂
Melting Pt: 184…186 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00838109
CAS-Nummer: 23947-13-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge