1-(Piperidin-4-yl)-1H-benzotriazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1549-1G
APOSOR1549-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR1549-1G
1-(Piperidin-4-yl)-1H-benzotriazole hydrochloride
1-(Piperidin-4-yl)-1H-benzotriazole hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄N₄·ClH
Melting Pt: 314…315 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00831110
CAS-Nummer: 79098-80-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge