Methyl-3-(4-cyanophenyl)-2-oxiranecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR15503-1G
APOSOR15503-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR15503-1G
Methyl-3-(4-cyanophenyl)-2-oxiranecarboxylate
Methyl-3-(4-cyanophenyl)-2-oxiranecarboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864842
CAS-Nummer: 108492-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge