4-Bromo-2-(thiomethyl)thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15564-1G
APOSOR15564-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR15564-1G
4-Bromo-2-(thiomethyl)thiazole
4-Bromo-2-(thiomethyl)thiazole
Formel: C₄H₄BrNS₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07787376
CAS-Nummer: 204513-62-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge