(4-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanolhydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15574-25G
APOSOR15574-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15574-25G
(4-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanolhydrochlorid
(4-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₂O
Melting Pt: 233 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040986
CAS-Nummer: 38585-62-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge