(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15682-5G
APOSOR15682-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15682-5G
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Formel: C₄H₁₀ClNO
MW: 123.58 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C
Melting Pt: 106…107 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272298
CAS-Nummer: 122536-94-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge