Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butylbromacetat 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR1584-250G OR1584-50G OR1584-500G
APOSOR1584-250GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR1584-250G APOSOR1584-50G APOSOR1584-500G
tert-Butylbromacetat 98%
tert-Butylbromacetat


Formel: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Siedepunkt: 50…51 °C/10mmHg
Dichte: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000188
CAS-Nummer: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge