Drucken

3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

OR1591-1G
APOSOR1591-1GEA 74.1 EUR
APOSOR1591-1G
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Formel: C₉H₁₀Cl₂
MW: 189.09 g/mol
Siedepunkt: 135…138 °C/0.15mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045302
CAS-Nummer: 64473-34-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR