3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR16078-100G OR16078-5G OR16078-25G
APOSOR16078-100GEA 644 EUR InStock
APOSOR16078-100G APOSOR16078-5G APOSOR16078-25G
3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin 95%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Melting Pt: 105…108 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006259
CAS-Nummer: 15128-90-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge