(3-Amino-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR16144-250MG
APOSOR16144-250MGEA 221 EUR InStock
APOSOR16144-250MG
(3-Amino-4-hydroxyphenyl)acetic acid
(3-Amino-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Formel: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04125028
CAS-Nummer: 38196-08-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge