3-Isoxazolcarbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR16167-25G
APOSOR16167-25GEA 126 EUR InStock
APOSOR16167-25G
3-Isoxazolcarbonsäure 96%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
Melting Pt: 149…152 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06738796
CAS-Nummer: 3209-71-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge