Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2,2-Trichlorethylchlorformiat 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR16412-100G OR16412-25G OR16412-500G
APOSOR16412-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR16412-100G APOSOR16412-25G APOSOR16412-500G
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat 95%
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat


Formel: C₃H₂Cl₄O₂
Siedepunkt: 171…172 °C
Melting Pt: 0…2 °C
Dichte: 1,539 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000810
CAS-Nummer: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge