Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Chlor-2-methylpropen 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR16424-25G
APOSOR16424-25GEA 284 EUR InStock
APOSOR16424-25G
1-Chlor-2-methylpropen 98%
1-Chlor-2-methylpropen


Formel: C₄H₇Cl
MW: 90.55 g/mol
Siedepunkt: 68 °C
Dichte: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –1 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 513-37-1
EINECS: 208-158-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1 II
Merck Index: 12,02199
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge