Tetrabutylammoniumnitrat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR16429-100G OR16429-500G
APOSOR16429-100GEA 209 EUR InStock
APOSOR16429-100G APOSOR16429-500G
Tetrabutylammoniumnitrat
Tetrabutylammoniumnitrat
Formel: C₁₆H₃₆N₂O₃
MW: 304.47 g/mol
Melting Pt: 116…119 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043202
CAS-Nummer: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge