Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR16468-250MG
APOSOR16468-250MGEA 34.8 EUR InStock
APOSOR16468-250MG
Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Melting Pt: 86…88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848180
CAS-Nummer: 142166-01-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge