Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzylamin 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR16591-1KG OR16591-250G OR16591-5KG
APOSOR16591-1KGEA 87 EUR InStock
APOSOR16591-1KG APOSOR16591-250G APOSOR16591-5KG
Benzylamin 98%
Benzylamin


Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Siedepunkt: 183…185 °C
Melting Pt: 10 °C
Dichte: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008106
CAS-Nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge