tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1692-1G
APOSOR1692-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR1692-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864712
CAS-Nummer: 914349-07-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge