Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trimethylsilan 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR17012-25G OR17012-5G
APOSOR17012-25GEA 632 EUR InStock
APOSOR17012-25G APOSOR17012-5G
Trimethylsilan 99.99%
Trimethylsilane


Formel: C₃H₁₀Si
Siedepunkt: 6,7 °C
Melting Pt: –135,9 °C
Dichte: 0,634 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039791
CAS-Nummer: 993-07-7
UN: 3161
ADR: 2.1,
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge