3-Iodo-5-methyl-1H-indole, N-BOC protected 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1715-1G
APOSOR1715-1GEA 209 EUR InStock
APOSOR1715-1G
3-Iodo-5-methyl-1H-indole, N-BOC protected 98%
3-Iodo-5-methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formel: C₁₄H₁₆INO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864765
CAS-Nummer: 914349-25-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge