5-(Benzyloxy)-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1722-250MG
APOSOR1722-250MGEA 77 EUR InStock
APOSOR1722-250MG
5-(Benzyloxy)-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected 95+%
5-(Benzyloxy)-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected
Formel: C₂₀H₂₀INO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864771
CAS-Nummer: 914349-29-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge