5-Chlor-2-formylphenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR17523-1G
APOSOR17523-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR17523-1G
5-Chlor-2-formylphenylboronsäure 95%
5-Chlor-2-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BClO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03425955
CAS-Nummer: 870238-36-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge