N-Boc-D-phenylalaninal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR17577-250MG
APOSOR17577-250MGEA 84.1 EUR InStock
APOSOR17577-250MG
N-Boc-D-phenylalaninal 95%
N-Boc-D-phenylalaninal
Formel: C₁₄H₁₉NO₃
Melting Pt: 86…89 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00274187
CAS-Nummer: 77119-85-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge