2-Brom-6-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR17600-5G
APOSOR17600-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR17600-5G
2-Brom-6-nitroanisol
2-Brom-6-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.0300 g/mol
Melting Pt: 64…65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261208
CAS-Nummer: 98775-19-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge