Quinoxaline-6-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR17707-1G OR17707-250MG
APOSOR17707-1GEA 380 EUR InStock
APOSOR17707-1G APOSOR17707-250MG
Quinoxaline-6-acetic acid
Quinoxaline-6-acetic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09880609
CAS-Nummer: 473932-16-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge