Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR17853-100G OR17853-25G OR17853-5G
APOSOR17853-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR17853-100G APOSOR17853-25G APOSOR17853-5G
2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine


Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Siedepunkt: 108…109 °C/11mmHg
Melting Pt: 26…28 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00023197
CAS-Nummer: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge