2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR17955-1G
APOSOR17955-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR17955-1G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbonitrile 95+%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₅H₂Cl₂N₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20727436
CAS-Nummer: 1277179-33-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge