2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-(4-tert-butylphenyl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR18001-1G
APOSOR18001-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR18001-1G
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-(4-tert-butylphenyl)ethanone 95+%
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-(4-tert-butylphenyl)ethanone
Formel: C₁₉H₁₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037909
CAS-Nummer: 849021-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge