5-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR18113-1G
APOSOR18113-1GEA 119 EUR InStock
APOSOR18113-1G
5-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
5-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₆ClN₃O
Melting Pt: 70…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646119
CAS-Nummer: 15846-19-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge