1-Methyl-2,4-imidazolidindion 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR18274-1G
APOSOR18274-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR18274-1G
1-Methyl-2,4-imidazolidindion 97%
1-Methylhydantoin
Formel: C₄H₆N₂O₂
Melting Pt: 156…157 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003187
CAS-Nummer: 616-04-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge