1,1'-Carbonyldiimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR18334-1KG OR18334-250G OR18334-50G
APOSOR18334-1KGEA 128 EUR InStock
APOSOR18334-1KG APOSOR18334-250G APOSOR18334-50G
1,1'-Carbonyldiimidazol 98%
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
MW: 162.15 g/mol
Melting Pt: 117…122 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005286
CAS-Nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge