4-[3-(1H-Pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR183444-1G
APOSOR183444-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR183444-1G
4-[3-(1H-Pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonylmorpholine
4-[3-(1H-Pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonylmorpholine
Formel: C₁₃H₁₅N₃O₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774281
CAS-Nummer: 1019013-42-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge