N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR183468-1G
APOSOR183468-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR183468-1G
N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]benzamide
N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]benzamide
Formel: C₁₈H₁₃N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11054361
CAS-Nummer: 1401786-32-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge