N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR183469-1G
APOSOR183469-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR183469-1G
N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]acetamide
N-[2-(1H-Pyrazol-3-yl)benzofuran-3-yl]acetamide
Formel: C₁₃H₁₁N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11054367
CAS-Nummer: 1401785-89-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge