Phthalaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR18349-250G OR18349-25G OR18349-100G
APOSOR18349-250GEA 183 EUR InStock
APOSOR18349-250G APOSOR18349-25G APOSOR18349-100G
Phthalaldehyd 98%
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Siedepunkt: 83 °C/0.8mmHg
Melting Pt: 53…57 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 132 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge