[1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR183522-1G
APOSOR183522-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR183522-1G
[1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-yl]methanol
[1-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperidin-4-yl]methanol
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1604046-43-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge