Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tritylchlorid 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR18363-100G OR18363-500G OR18363-1KG
APOSOR18363-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR18363-100G APOSOR18363-500G APOSOR18363-1KG
Tritylchlorid 95%
Tritylchlorid


Formel: C₁₉H₁₅Cl
Siedepunkt: 230…235 °C/20mmHg
Melting Pt: 111…113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000813
CAS-Nummer: 76-83-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge