Methyl-1-methyl-2-sulphanyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR18399-1G
APOSOR18399-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR18399-1G
Methyl-1-methyl-2-sulphanyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Methyl-1-methyl-2-sulphanyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172.21 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00206762
CAS-Nummer: 68892-07-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge