1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1861-250MG
APOSOR1861-250MGEA 289 EUR InStock
APOSOR1861-250MG
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Melting Pt: 146,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01836869
CAS-Nummer: 20572-01-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge