(8S)-8-Amino-7-oxononanoic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1875T-5MG
APOSOR1875T-5MGEA 0 EUR InStock
APOSOR1875T-5MG
(8S)-8-Amino-7-oxononanoic acid hydrochloride
(8S)-8-Amino-7-oxononanoic acid hydrochloride
An intermediate in the synthesis of biotin.
Formel: C₉H₁₇NO₃·ClH
Melting Pt: 134…136 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD12912236
CAS-Nummer: 177408-65-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge