6-Amino-5-chlornicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR18807-1G
APOSOR18807-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR18807-1G
6-Amino-5-chlornicotinonitril
6-Amino-5-chlornicotinonitril
Formel: C₆H₄ClN₃
Melting Pt: 188…198 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03617768
CAS-Nummer: 156361-02-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge