Trisodium naphthalene-1,3,5-trisulphonate ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR18814-250MG
APOSOR18814-250MGEA 194 EUR InStock
APOSOR18814-250MG
Trisodium naphthalene-1,3,5-trisulphonate ≥96%
Trisodium naphthalene-1,3,5-trisulphonate
Formel: C₁₀H₅O₉S₃·3Na
MDL Number: MFCD00065323
CAS-Nummer: 10533-44-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge