3-Amino-4,5-dimethylisoxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR19546-1G
APOSOR19546-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR19546-1G
3-Amino-4,5-dimethylisoxazole 97%
3-Amino-4,5-dimethylisoxazole
Formel: C5H8N2O
Melting Pt: 114…116 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03411577
CAS-Nummer: 13999-39-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge