5,6-Dimethyl-1-indanone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR19567-1G
APOSOR19567-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR19567-1G
5,6-Dimethyl-1-indanone 96%
5,6-Dimethyl-1-indanone
Formel: C₁₁H₁₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00666126
CAS-Nummer: 16440-97-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge