4-(Butylamino)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR19582-5G
APOSOR19582-5GEA 121 EUR InStock
APOSOR19582-5G
4-(Butylamino)benzoic acid 97%
4-(Butylamino)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.242 g/mol
Melting Pt: 149…151 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002536
CAS-Nummer: 4740-24-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge