1-(2-Hydroxyethyl)pyrrol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR200029-250MG
APOSOR200029-250MGEA 59.6 EUR InStock
APOSOR200029-250MG
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrol 99%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole
Formel: C₆H₉NO
Siedepunkt: 215 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191451
CAS-Nummer: 6719-02-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge