5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR200033-1G
APOSOR200033-1GEA 347 EUR InStock
APOSOR200033-1G
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid 96%
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187.58 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972405
CAS-Nummer: 884494-85-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge